Få mere at vide
BRAND™ Skilletragt af polypropylen
Artikelnummer. 10383511 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10383511 500 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10383511 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 140006
På lager
Skilletragt i polypropylen inkluderer et skruelåg af polypropylen og en speciel konisk PTFE-stophane.
  • Høj klarhed til observation af indhold
  • Med PP skruelåg og speciel konisk PTFE stophane med tilbageholdelsesanordning
  • Autoklaverbar (121 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Polypropylen
Inkluderer PP skruelåg
Stophane PTFE
Produkttype Tragt