Få mere at vide
Pyrex™ Polypropylen skruegevindforbindelser
Artikelnummer. 11383434
Skift visning
Materiale:
Viton
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11383434 Viton Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11383434 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. 4510/02
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Fastgøres nemt til glasvarer med fleksible slanger. Pyrex™ Polypropylen skruetrådsforbindelser tåler temperaturer op til 140 °C
  • Til brug med glasvarer fremstillet af SciLabware Ltd med 13 mm gevindindgange og -udløb
  • Gør det muligt at fastgøre 9 mm gummislange og fleksible slanger til glasset nemt og sikkert
  • Omfatte Viton O-ringe
  • Maks. Temperatur: 140 °C
Tekniske data
Materiale Viton
Til brug med 9 mm boring
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 284 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 140 °C
Produkttype Rørforbindelse