Få mere at vide
Cytiva Polypropylen skruelåg GL45 sæt
Artikelnummer. 11350192 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen, EPDM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11350192 Polypropylen, EPDM Hver
1 options
Artikelnummer. 11350192 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 11000410
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at sikre beholdere. Cytiva Polypropylen skruelåg GL45 Kit leveres med skruelåg og hættemembran.
  • Sættet indeholder 1 x skruelåg 1 x hættemembran
  • Membranen bør ikke anvendes, når der arbejdes med organisk opløsningsmiddel.
  • Låg: polypropylen (PP)
  • Membran: Ethylenpropylendien (EPDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Låg
Materiale Polypropylen, EPDM
Inkluderer Skruelåg, hættemembran
Mængde 1 sæt