Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen skruelåg
Shop alle Brand produkter
Produkttype:
Skruelåg
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 54
GL 80
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen.
- Udskiftnings- og reserveskruelåg til laboratorieflasker fås i forskellige størrelser.
- Hælderinge sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 10 Pakke |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 25 |
| Certificeret | Ja |
| Halsfinish | 22 mm |
| Produkttype | Skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med laboratorieflasker |