Få mere at vide
Brand™ Skruehætter til mikrorør
Artikelnummer. 10203031 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10203031
Brand: Brand™ 780740
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen med silikoneforsegling. BRAND™ Skruehætter til mikrorør fås i en række forskellige farver. Til brug ved temperaturer mellem– 196 til 121 °C. Autoklaverbar.
  • Fremstillet af polypropylen med silikoneforsegling.
  • Fås i en række forskellige farver.
  • Temperaturområde:– 196 til 121 °C.
  • Autoklaverbar;
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skruelåg med silikoneforsegling
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Til brug med (udstyr) Bulk skruelåg mikrorør 0,5 til 2 ml