Få mere at vide
Cole-Parmer™ Spectra/Mesh Skærm diske og ark
Artikelnummer. p-8004536 Shop alle Cole-Parmer produkter
Porestørrelse:
149μ m
500μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 11741463
Brand: Cole-Parmer™ 0663050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spectra/Mesh Screen Discs og Sheets fås i fire materialevalg for at sikre kemisk kompatibilitet og applikationskompatibilitet.
  • Der er fire materialevalg at vælge imellem: polypropylen, nylon, PEEK og 304 rustfrit stål.
  • Nylonnet filtrerer partikler fra ned til 8μ m.
    • Disse er ideelle til finere makrofiltreringsbehov og er velegnede til alle vandige opløsninger.
  • Polypropylen (PP) mesh giver styrke og stabilitet, samtidig med at det er modstandsdygtigt over for de fleste syrer, alkalier og alkoholer.
    • Disse skærme er autoklaverbare.
  • De PEEK mesh holder sin form og har overlegen kemisk resistens.
    • Disse er ideelle til generel filtrering, er modstandsdygtige over for sure og alkaliske opløsninger og har temperaturstabilitet op til 250 °C.
  • De 304 rustfrit stål vævede skiver eller plader er ideelle til applikationer med højt differenstryk, da de er holdbare og har ekstra styrke.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Porestørrelse 149μ m
Mængde 3 Pk.
Tykkelse (metrisk) 149μ m
Type Skærmark
Dimensioner (L x B) 30 x 30 cm
Længde (engelsk) 11,8 tommer
Længde (metrisk) 30 cm
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm