Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylene Screen Disc
Artikelnummer. p-8004535
Porestørrelse:
149 μm
500 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11777113
Brand: Cole-Parmer™ 0663563
Tekniske data
Materiale Polypropylene
Porestørrelse 500 μm
Mængde 10Pack
Tykkelse (metrisk) 610 μm
Type Screen Disc
Diameter (metrisk) 55 mm