Få mere at vide
Cole-Parmer™ Polypropylene Screen Disc
Porestørrelse:
149 μm
500 μm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene |
| Porestørrelse | 149 μm |
| Mængde | 10Pack |
| Tykkelse (metrisk) | 149 μm |
| Type | Screen Disc |
| Diameter (metrisk) | 55 mm |