Få mere at vide
Buerkle™ Skrabere til industrien
Artikelnummer. 11961471 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
205 mm
250 mm
Bredde (metrisk):
75 mm
110 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11961471 205 mm 75 mm Hver
10640565 250 mm 110 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11961471 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 83004001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.90 DKK
    54.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.79 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Brug disse scoops til farmaceutiske, bioteknologiske, fødevarer og drikkevarer, kemi, industri, landbrug, prøveudtagning og veterinærapplikationer. Buerkle™ Polypropylenskrabere fås i en række forskellige former og størrelser med forskellige tilsætningsstoffer til forskellige anvendelser.
  • Antistatisk
  • Polypropylen har en høj modstandsdygtighed over for kemikalier og temperaturer
  • Scoopsene er ubrydelige, nemme at rengøre og lette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skraber
Håndtag Type Fast
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Til brug med (applikation) For industrien
Længde (metrisk) 205 mm
Materiale Polypropylen
Stil Ét-stykke
Bredde (metrisk) 75 mm