Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen-skeler
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Integreret håndtag
- Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Scoop |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 315 mm |