Beskrivelse
- Polypropylen konstruktion
- Integreret håndtag
- Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Scoop |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 260 mm |