Få mere at vide
BRAND™ Polypropylen-skeler
Artikelnummer. 12065292 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 12065292
Brand: BRAND™ 139135
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen konstruktion. Inkluderer robust integreret håndtag.
  • Polypropylen konstruktion
  • Integreret håndtag
  • Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Farve Hvid
Produkttype Kemi Scoop
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 385 mm