Få mere at vide
Buerkle™ 2-delt skovl til fødevarer
Artikelnummer. 10521142 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
10521142 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 10521142 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 83002010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 DKK
    519.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.22 DKK
    2% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Polypropylens lette at rengøre, glatte og porefri overflade gør disse scoops yderst velegnede til fødevaresektoren. Scoops kan også bruges til at koge produkter.
  • For fødevarer (FDA og (EU) Nr. 10/2011)
  • Let at rengøre, glat og porefri overflade
  • Scoops kan også bruges til at koge produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Todelt skovl
Materiale Polypropylen
Dybde (metrisk) 315 mm
Inkluderer Skraber med fast håndtag, håndskovl, påfyldningsske til ideel til prøveudtagning, todelt skovl med D-greb, todelt skovl med T-håndtag, skovl i ét stykke for reduceret forurening
Længde (metrisk) 966 mm
Bredde (metrisk) 247 mm