Få mere at vide
Gilac™ Hvid polypropylen-ske
Kapacitet (metrisk):
500 ml
750 ml
1000 ml
2 l
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Til alle typer ingredienser
- BPA fri
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Scoop |
| Længde (engelsk) | 11,2'' |
| Størrelse | 29 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 285 mm |