Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Sko af polypropylen
Artikelnummer. p-8006732 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
22 ml
250 ml
2 l
Længde (metrisk) håndtag:
32 mm
56 mm
122 mm
Dimensioner (L x B):
94 x 32 x 22 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Artikelnummer. 11771485
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F367470000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at hente prøver fra en større kilde. Bel Art™ Polypropylen Scoop er fremragende til at øse alt fra bulkpulver til is.
  • Afrundede hjørner for nem rengøring
  • Fremstillet af stiv polypropylen
  • Løkkehåndtag til ophængning
  • Indeholder cirka 2 liter (en halv gallon)
Kapacitet/volumener er estimeret og er ikke beregnet til at tage nøjagtige prøvevægte/volumener. Angivne volumener repræsenterer typiske samleprøver.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 22 ml
Produkttype Scoop
Bredde (metrisk) 32 mm
Dimensioner (L x B) 94 x 32 x 22 mm
Længde (metrisk) håndtag 32 mm
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 94 mm