Få mere at vide
Bel-Art™ Scienceware™ Sko af polypropylen
Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
22 ml
250 ml
2 l
Længde (metrisk) håndtag:
32 mm
56 mm
122 mm
Dimensioner (L x B):
94 x 32 x 22 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Beskrivelse
- Afrundede hjørner for nem rengøring
- Fremstillet af stiv polypropylen
- Løkkehåndtag til ophængning
- Indeholder cirka 2 liter (en halv gallon)
Kapacitet/volumener er estimeret og er ikke beregnet til at tage nøjagtige prøvevægte/volumener. Angivne volumener repræsenterer typiske samleprøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Produkttype | Scoop |
| Bredde (metrisk) | 148 mm |
| Dimensioner (L x B) | 349 x 148 x 89 mm |
| Længde (metrisk) håndtag | 122 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 349 mm |