Få mere at vide
Vitlab™ Sko af polypropylen
Artikelnummer. 12613566
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Længde (metrisk):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 12613566
Brand: Vitlab™ 39594
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse korrosionsbestandige scoops til anvendelser i fødevareindustrien. VITLAB™ Polypropylen-scoops er lettere end metal, buler ikke og har god kemisk resistens. Også velegnet som vejeske.
  • Hvid polypropylen scoop
  • Med præcisionsformet fyldkant og komfortabelt, stabilt håndtag
  • Letlæselige volumenmængder på oversiden af håndtaget
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Farve Hvid
Produkttype Måleske
Til brug med (applikation) Til kontakt med fødevarer
Materiale Polypropylen
Længde (metrisk) 160 mm