Få mere at vide
Vitlab™ Sko af polypropylen
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Længde (metrisk):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 12
Pakke med 6
Beskrivelse
- Hvid polypropylen scoop
- Med præcisionsformet fyldkant og komfortabelt, stabilt håndtag
- Letlæselige volumenmængder på oversiden af håndtaget
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Måleske |
| Til brug med (applikation) | Til kontakt med fødevarer |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 135 mm |