Få mere at vide
Masterflex™ Unionsfittings, Sanitærklemme, T-shirt
Artikelnummer. 11710029 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Til brug med:
Klemmestørrelse: 0,75 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
11710029 Klemmestørrelse: 0,75 tommer. Hver
1 options
Artikelnummer. 11710029 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3180661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00 DKK
    722.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 119.85 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Oprethold sanitære forhold, mens du kombinerer eller deler flow.
  • Tri-Clamp™ standard T-adaptere gør det muligt at dele væskestrømmen i to eller kombineres i én strømningsbane
  • Selvom begge materialer kan autoklaveres, tolererer PVDF høje temperaturer bedre end PP gør og vil fungere mere ensartet efter gentagen autoklavering
  • Klemmer og pakninger, der kræves til et komplet system, sælges separat
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med Klemmestørrelse: 0,75 tommer.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -9 °C
Emballagemængde 1 Pk.
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttype Sanitetsarmatur