Få mere at vide
Masterflex™ Sanitær excentrisk reduktion af polypropylen
Materiale:
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Møde USP Klasse VI til farmaceutisk brug og FDA, USDA og 3A standarder for fødevarekontakt.
- Alle fittings er kompatible med Tri-Clamp™ ; beslag.
- Fremragende kemisk resistens.
- Lave udvaskelige egenskaber.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Sanitær forbindelse |
| Materiale | Polypropylen |
| Min. Driftstemperatur (engelsk) | 15 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -9 °C |
| Modstandsegenskaber | Meget god kemikalieresistens |
| Port størrelse | 1 1/2 tommer, 3/4 tommer. |
| Steriliseringsmetode | Autoklav eller ethylenoxid |
| Maksimalt tryk | 125 psi under omgivende forhold, ved brug af en plastikklemme i ægte unionsstil |
| Maks. Driftstemperatur (engelsk) | 180 °F |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °F |
| Vis mere |