Få mere at vide
Masterflex™ Adapterfittings, sanitetsklemme til slangestang, lige
Artikelnummer. 11827533
Til brug med:
Passer til 1 tommer. Ladish Klemmestørrelse x 1/4 in. Rør-ID
Passer til 3/4 tommer. Klemmestørrelse x 1/4 in. Rør-ID
Passer til 3/4 tommer. Klemmestørrelse x 3/8 in. Rør-ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11827533
Brand: Masterflex™ 3180526
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Oprethold sanitære forhold, mens du hurtigt forbinder til slangen.
  • Disse adaptere tillader nem montering og adskillelse af sanitære installationer, og er velegnede til at tilslutte en Tri-Clamp™ montering til fleksible slanger med slangemodhageadapteren
  • Selvom begge materialer kan autoklaveres, tolererer PVDF høje temperaturer bedre end PP gør og vil fungere mere ensartet efter gentagen autoklavering
  • Klemmer og pakninger, der kræves til et komplet system, sælges separat
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med Passer til 3/4 tommer. Klemmestørrelse x 3/8 in. Rør-ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -9 °C
Emballagemængde 1 Pk.
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttype Sanitær adapter med modhager