Få mere at vide
Masterflex™ Adapterfittings, sanitetsklemme til slangestang, lige
Til brug med:
Passer til 1 tommer. Ladish Klemmestørrelse x 1/4 in. Rør-ID
Passer til 3/4 tommer. Klemmestørrelse x 1/4 in. Rør-ID
Passer til 3/4 tommer. Klemmestørrelse x 3/8 in. Rør-ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Disse adaptere tillader nem montering og adskillelse af sanitære installationer, og er velegnede til at tilslutte en Tri-Clamp™ montering til fleksible slanger med slangemodhageadapteren
- Selvom begge materialer kan autoklaveres, tolererer PVDF høje temperaturer bedre end PP gør og vil fungere mere ensartet efter gentagen autoklavering
- Klemmer og pakninger, der kræves til et komplet system, sælges separat
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Passer til 1 tommer. Ladish Klemmestørrelse x 1/4 in. Rør-ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -9 °C |
| Emballagemængde | 1 Pk. |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Produkttype | Sanitær adapter med modhager |