Få mere at vide
Masterflex™ Adapterfittings, sanitetsklemme til slangestang, lige
Artikelnummer. 11726088 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Til brug med:
Passer til 1 tommer. Ladish Klemmestørrelse x 1/4 in. Rør-ID
Passer til 3/4 tommer. Klemmestørrelse x 1/4 in. Rør-ID
Passer til 3/4 tommer. Klemmestørrelse x 3/8 in. Rør-ID
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
11726088 Passer til 3/4 tommer. Klemmestørrelse x 1/4 in. Rør-ID Hver
11775808 Passer til 1 tommer. Ladish Klemmestørrelse x 1/4 in. Rør-ID Hver
11827533 Passer til 3/4 tommer. Klemmestørrelse x 3/8 in. Rør-ID Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11726088 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 3180525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 DKK
    942.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 137.85 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Oprethold sanitære forhold, mens du hurtigt forbinder til slangen.
  • Disse adaptere tillader nem montering og adskillelse af sanitære installationer, og er velegnede til at tilslutte en Tri-Clamp™ montering til fleksible slanger med slangemodhageadapteren
  • Selvom begge materialer kan autoklaveres, tolererer PVDF høje temperaturer bedre end PP gør og vil fungere mere ensartet efter gentagen autoklavering
  • Klemmer og pakninger, der kræves til et komplet system, sælges separat
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med Passer til 3/4 tommer. Klemmestørrelse x 1/4 in. Rør-ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -9 °C
Emballagemængde 1 Pk.
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttype Sanitær adapter med modhager