Få mere at vide
ratiolab™ Prøverør af polypropylen
Artikelnummer. 10268363
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
12 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10268363 12 ml Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 10268363 Leverandør ratiolab™ Leverandørnr. 3814010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00 DKK
    243.35 DKK / Pakke med 1000
    Spare 114.65 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Brug disse rør til generelle laboratorieapplikationer. ratiolab™ Prøverør af polypropylen er lavet af klar polypropylen.
  • 12 ml
  • Rund bund
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12 ml
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Polypropylen
Diameter (metrisk) Indvendig 16 mm
Produkttype Prøverør