Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Prøvebeholdere med hængslet låg, PP
Artikelnummer. 11720379 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
7.5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11720379 7.5 mL Pakke med 2500
1 options
Artikelnummer. 11720379 Leverandør Cole-Parmer™ Essentials Leverandørnr. 6609800
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Det hængslede hættedesign på disse prøvebeholdere af polypropylen giver dig mulighed for nemt at lukke låget med én finger.
  • FDA-kompatibel.
  • Autoklaverbar.
  • Lavet af polypropylen (PP), disse konti er ideelle til opbevaring af væsker eller faste stoffer og til metalanalyse.
  • Når beholderne er ordentligt lukkede, vil din prøve ikke spildes eller lække i nogen position, hvilket reducerer risikoen for kontaminering.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 7.5 mL
Diameter (metrisk) ydre hals 38 mm
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 2500 Pk.
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel
Lukketype Hængslet
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.