Få mere at vide
Oakton™ Polypropylene Sample Containers
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
130 ml
240 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Dual graduations in mL and oz.
- Manufactured of translucent polypropylene
- Lids fit tightly, sold separately
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500/Pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 130 ml |
| Produkttype | Sample Cup |
| Materiale | Polypropylene |
| Højde (metrisk) | 6.5 cm |