Få mere at vide
Azpack™ Polypropylene Round Buckets with Plastic Handle
Diameter (metrisk) Udvendig:
318 mm
Højde (metrisk):
292,5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Kapacitet (metrisk):
15 l
Beskrivelse
- Constructed of white food grade polypropylene
- UN approved
- Supplied with handles and lids
- Suitable for packaging food
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Bucket |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | White |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 318 mm |
| Håndtag Materiale | Plastic |
| Højde (metrisk) | 292,5 mm |
| Inkluderer | Handle and Lid |
| Mængde | Ea. |