Få mere at vide
Kartell™ Kolbeholdere i polypropylen med rund bund
Artikelnummer. 10479022
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10479022 160 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10479022 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0027100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00 DKK
    69.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.19 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Fremstillet med polypropylen for styrke og varmebestandighed. Kartell™ Polypropylen rundbundede kolbeholdere understøtter sikkert varme kolber uden at beskadige holderen.
  • Indvendige trin giver støtte til en anden størrelse kolber op til 10L
  • Tåler varme kolber op til 100 °C (120 °C i korte perioder)
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Form Rund
nr. pr. pakke 1 hv.
Mængde 1 hv.
Diameter (metrisk) Udvendig 160 mm
Produkttype Flaskeholder med rund bund
Højde (metrisk) 49 mm