Få mere at vide
Eppendorf™ Dybbrøndsplader af polypropylen med rund bund
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000175 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Hvid
Samlet volumen (metrisk) Well:
1000μ L
2000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 10277122
Brand: Eppendorf™ 0030501241
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremskynd dine manuelle og automatiserede arbejdsprocesser. Eppendorf™ Dybbrøndsplader i polypropylen med rund bund kombinerer et nyt brønddesign med et sofistikeret farvekodningssystem for nem læsning og orientering. Brøndgeometri tillader højhastighedspipettering uden sprøjt, fremragende blanding og højhastighedscentrifugering.
  • Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
  • Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
  • Høj kemikalieresistens
  • G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri for overfladebelægning f.eks. silikone
  • Fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmer (PCR-ren)
  • LoBind Protein - minimalt proteintab (mindre end 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre end 1 % tab af DNA/RNA ved lave koncentrationer og kritiske forhold (højt saltindhold, korte DNA-fragmenter)
  • Autoklaverbar
  • Fås som ekstraudstyr med stregkode
  • Opfyld alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Certificeringer/compliance SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer
Format 96-brønds
Indhold og opbevaring -86 °C
Array 8 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Samlet volumen (metrisk) Well 1000μ L
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) Prøveopbevaring og forberedelse, bakterie- og gærdyrkning, DNA- og RNA-isolering med høj gennemstrømning
Mængde 20/Pk.