Få mere at vide
Eppendorf™ Dybbrøndsplader af polypropylen med rund bund
Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Hvid
Samlet volumen (metrisk) Well:
1000μ L
2000μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Recovermax - konkav rundbund brøndform med glattede kanter
- Optitrack - farveindrammede plader med alfanumerisk mærkning
- Høj kemikalieresistens
- G-safe - højeste centrifugeringsstabilitet
- LoBind - fri for overfladebelægning f.eks. silikone
- Fri for DNA, DNase, RNase og PCR-hæmmer (PCR-ren)
- LoBind Protein - minimalt proteintab (mindre end 3 % BSA 1 g/μml)
- LoBind DNA - mindre end 1 % tab af DNA/RNA ved lave koncentrationer og kritiske forhold (højt saltindhold, korte DNA-fragmenter)
- Autoklaverbar
- Fås som ekstraudstyr med stregkode
- Opfyld alle nuværende SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Certificeringer/compliance | SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 og EN 13485 retningslinjer |
| Format | 96-brønds |
| Indhold og opbevaring | -86 °C |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |