Beskrivelse
Brug flere størrelser af små test-, kultur-, centrifuge- eller mikrocentrifugerør på samme tid. Bare drej og lås.
- Hvert modul kan roteres uafhængigt.
- Brug forskellige størrelser af reagensglas på samme tid.
- Klik hvert modul på plads og fyld med rør.
- Stativet kan bæres sikkert og er fuldt autoklaverbart.
- Reoler forbliver helt orienterede, indtil de er snoet igen.
- 6 x 15 ml rør
- 9 x 1,5/2 ml rør
- 12 x 0,5/0,6 ml rør
- 32 x 0,2 ml PCR* rør eller 4 x 8 rør strimler
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Diverse |
| Holder | Rør (6 x 15 ml, 9 x 1,5/2,0 ml, 12 x 0,5 ml, 32 x 0,2 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 6 x 15 mL rør, 9 x 1,5 mL til 2,0 mL rør, 12 x 0,5 mL rør, 32 x 0,2 mL rør |
| Form | Rektangulære, afrundede hjørner |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med små rør |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |