Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen Rota Rack™ Duo rørstativ
Artikelnummer. 11304095 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11304095 Rør Hver
1 options
Artikelnummer. 11304095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 DKK
    241.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.93 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfør opløsninger mellem 0,2 mL PCR-rør og 0,5 og 1,5 mL mikrocentrifugerør. Rota-Rack™ Duo giver en nem løsning til fortyndings- og koncentrationsundersøgelser.
  • Roterende stativ kan rumme 48 x 0,2 mL, 0,5 mL og 1,5 mL PCR-rør
  • Polypropylen med påtrykt alfanumerisk gitterhjælp
  • 4 kombinationer mulige
  • Blå sektion rummer 48 x 0,5 ml og 48 x 1,5 ml mikrofugerør på bagsiden
  • Lilla sektion rummer 96 x 0,2 mL rør i et standard array mønster et og 48 x 1,5 mL rør på bagsiden
  • Tilspidsede brønde ophænger rør sikkert og gør det nemt at fjerne dem
  • Alfanumerisk brøndidentifikation
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå/lilla
Holder Rør
Materiale Polypropylen
Stillinger Blå side: 48 x 0,5 ml rør og 48 x 1,5 ml rør på bagsiden, lilla side: 96 x 0,2 ml rør og 48 x 1,5 ml rør på bagsiden
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 0,2 mL PCR-rør, 0,5 og 1,5/2,0 mL mikrocentrifugerør
Mængde 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 296 x 118 x 34 mm
Længde (metrisk) 296 mm
Længde (engelsk) 11,7 tommer
Bredde (engelsk) 4,6 tommer.
Højde (engelsk) 1,3 tommer.
Produkttype Multi Stand Tube Rack
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 34 mm
Array Standard
Bredde (metrisk) 118 mm