Få mere at vide
Buerkle™ Polypropylen stænger til dræningsstativ
Artikelnummer. p-8002468 Shop alle Bürkle produkter
Produkttype:
Stang
Stang forlængelse
Størrelse:
Dia. x L: 10 x 100 mm
Dia. x L: 12 x 150 mm
Dia. x L: 6 x 60 mm
Farve:
Blå
Klarhed
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10579801
Brand: Buerkle™ 96400421
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Polypropylenstænger til dræningsstativ kan udskiftes og få deres position ændret.
  • Stængerne kan udskiftes og deres positioner kan ændres
  • Forlængelsen kan kun bruges med stængerne på 100 mm længde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Stang
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Dræningsstativ
nr. pr. pakke 1
Størrelse Dia. x L: 6 x 60 mm
Længde (metrisk) 60 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm