Beskrivelse
- Stængerne kan udskiftes og deres positioner kan ændres
- Forlængelsen kan kun bruges med stængerne på 100 mm længde
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Dræningsstativ |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Størrelse | Dia. x L: 6 x 60 mm |
| Længde (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Produkttype | Stang |