Få mere at vide
Bohlender™ Polypropylen ringnøgle
Farve:
Rød
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ringnøgle |
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) indvendig | 78 mm |
| Til brug med (applikation) | Bruges til åbning og lukning af flere fordelere til tønder. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Temperaturområde (metrisk) | −20° til +110 °C |