Få mere at vide
BRAND™ Polypropylene Reservoir
Artikelnummer. 15962957 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
220 mL/Column
40 mL/Column
50 mL/Column
6 mL/Column
60 mL/Column
Kanaler:
1
4
6
12
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kanaler unitSize
15962957 50 mL/Column 1 Pakke med 10
15922957 220 mL/Column 1 Pakke med 10
15932957 6 mL/Column 12 Pakke med 10
15942957 60 mL/Column 4 Pakke med 10
15952957 40 mL/Column 6 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15962957 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 701458
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Reservoirs allow for different volumes and different solutions to be used in the automated liquid handling process.
  • Pyramidal or flat bottom
  • DNase-free
  • RNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Low Profile
Kapacitet (metrisk) 50 mL/Column
Materiale Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Volumen (metrisk) Nå 50 mL
Autoklaverbar Autoclavable
Kanaler 1
Bund form Flat