Få mere at vide
Fisherbrand™ PPCO rektangulær vogn med tap
Artikelnummer. 13428039 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13428039 20 L Hver
13418039 9 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13428039
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med: Ideel til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser; Autoklaverbar; Lukkemateriale: PPCO; Farve: Hvid
Værdi dit laboratorium kan stole på. Fisherbrand PPCO rektangulære carboys har et pladsbesparende rektangulært design, der er ideelt til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser. Bygget til at holde. Fremstillet af højkvalitets plastmaterialer. Autoklaverbar.
Ideel til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser
  • Holdbar konstruktion for lang levetid
  • Støbte gradueringer til 1 gallon og 51 trin
  • Valg af materialer til generel brug eller autoklaverbarhed
  • Pladsbesparende rektangulært design
  • Bred mundlukning giver nem påfyldning og rengøringsadgang
  • Carboys med studs inkluderer en slangemodhageindsats til at rumme -+ til 5/16-in. ID slange.
  • Tapstud uden adapter passer 5/8-in. ID slange
  • Materialer opfylder FDAs krav til brug af fødevarer og USP VI kriterier (ikke-giftig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certificeringer/compliance FDA, USP VI
Lukningsmateriale PPCO
Farve Hvid
Dimensioner (L x B x H) Ekstern MaxD (med tap) x B x H (med lukning): 14,5 x 9,0 x 15,7 tommer. (36,1 x 22,9 x 39,9 cm)
Til brug med (applikation) Ideel til opbevaring og dispensering af laboratorievand og reagenser
Materiale PPCO
Mundstil Brede
Produkttype Carboy med tap
Form Rektangulær