Få mere at vide
Kartell™ Rektangulær base og stænger
Beskrivelse
- Polypropylen base leveres med to forkromede stålstænger; 25 cm standardlængde
- Stænger kan skrues ind i hinanden for at opnå den ønskede højde
- Stativet har ucentreret hul, så tilbehør kan placeres over basen
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen, forkromet stål |
| Dimensioner (L x B x H) | 293 x 147 x 14 mm |
| Inkluderer | 1 bund, 2 stænger |
| Form | Rektangulær |
| Slutte | Forkromet |
| Mængde | 1 stk. |