Få mere at vide
Vitlab™ Polypropylen reagensflasker
Artikelnummer. 15201179
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15201179 1000 mL Pakke med 10
12885733 250 mL Pakke med 20
10535221 250 mL Hver
10555601 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15201179 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 101889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.00 DKK
    531.01 DKK / Pakke med 10
    Spare 90.99 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Brug disse flasker til langtidsopbevaring af væsker. VITLAB™ Polypropylenreagensflasker har en bredere mund til enkel påfyldning af pulvere og pasta-lignende materialer.
  • Gennemsigtige reagensflasker
  • God kemisk resistens
  • Med skruelåg af polypropylen
  • Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
  • 5000 ml størrelse har ét håndtag for nem transport og hældning
  • Velegnet til fødevarer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Ideel til pulver og pasta-lignende materialer
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke Pakke med 10 stk.
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 204 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 53 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Reagensflaske