Få mere at vide
Vitlab™ Polypropylen reagensflasker
Artikelnummer. 12885733
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12885733 250 mL Pakke med 20
10535221 250 mL Hver
10555601 1000 mL Hver
15201179 1000 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12885733 Leverandør Vitlab™ Leverandørnr. 101689
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse flasker til langtidsopbevaring af væsker. VITLAB™ Polypropylenreagensflasker har en bredere mund til enkel påfyldning af pulvere og pasta-lignende materialer.
  • Gennemsigtige reagensflasker
  • God kemisk resistens
  • Med skruelåg af polypropylen
  • Autoklaverbar ved 121 °C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
  • 5000 ml størrelse har ét håndtag for nem transport og hældning
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Ideel til pulver og pasta-lignende materialer
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 20 Pakke
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 132 mm
Produkttype Reagensflaske
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 73 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.