Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen reagensflaske
Beskrivelse
- Klarhed
- Med skruelåg af polypropylen
- God kemikalieresistens, ideel til langtidsopbevaring af væsker Autoklaverbar ved 121° C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
- Bredere mund til enkel fyldning
- Ideel til pulver og pasta-lignende materialer
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Klarhed |
| Inkluderer | Skruelåg |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Højde (metrisk) | 172 mm |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (metrisk) | 87 mm |
| Lukketype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |