Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen reagensflaske
Beskrivelse
Økonomiske og holdbare plastreagensflasker er ideelle til opbevaring af væsker, pulvere og pasta-lignende materialer. En række størrelser, tætninger (prop eller skruelåg) og halsstørrelser er tilgængelige for at imødekomme opbevaringsbehovene for ethvert laboratoriemateriale.
- Gennemsigtige medieflasker ideel til langtidsopbevaring af kemikalier
- Reagensflasker med skruelåg eller halsprop
- Propper: halsstørrelse med en sekskantet hætte og rød kerne
- Skruehætter: GL-gevind med høj stigning for betydelig bærekraft
- Større størrelser (5 og 10L) fås med håndtag for lettere at bære
- Flasker med bredere mund er ideelle til lettere påfyldning, især af pulvere og pasta-lignende materialer
- Konstrueret af studiepolypropylen
- God kemikalie- og temperaturbestandighed
- Autoklaverbar ved 121° C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (applikation) | Langtidsopbevaring af væsker |
| Inkluderer | NS prop lavet af polypropylen og koniske skuldre |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 10 flasker |
| Stopper nummer | 60/46 |
| Trådstørrelse (metrisk) | NS |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 214 mm |
| Diameter (metrisk) | 108 mm |
| Vis mere |