Få mere at vide
VITLAB™ Polypropylen reagensflaske
Artikelnummer. 12895733
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Lukketype:
Skruelåg med GL gevind
Stopper med sekskantet hætte
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
NS
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
12895733 1000 mL Skruelåg med GL gevind GL 45 Pakke med 10
15712046 100 mL Stopper med sekskantet hætte NS Pakke med 20
15291169 100 mL Skruelåg med GL gevind GL 32 Pakke med 20
15722046 250 mL Stopper med sekskantet hætte NS Pakke med 20
15271159 500 mL Skruelåg med GL gevind GL 25 Pakke med 10
15281159 1000 mL Skruelåg med GL gevind GL 32 Pakke med 10
10643262 1000 mL Skruelåg med GL gevind GL 32 Hver
15732046 1000 mL Stopper med sekskantet hætte NS Pakke med 10
15211179 2000 mL Skruelåg med GL gevind GL 63 Pakke med 6
10641353 2000 mL Skruelåg med GL gevind GL 32 Pakke med 6
10139760 2000 mL Skruelåg med GL gevind GL 32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12895733 Leverandør VITLAB™ Leverandørnr. 102089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 DKK
    516.87 DKK / Pakke med 10
    Spare 90.13 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opbevar væske- og pulverkemikalier sikkert. VITLAB™ Polypropylen reagensflaske er konstrueret af gennemsigtig, holdbar polypropylen til langtidsopbevaring. Vælg mellem halspropper eller skruelåg med maksimalt greb, begge tilgængelige i en række forskellige størrelser.
Økonomiske og holdbare plastreagensflasker er ideelle til opbevaring af væsker, pulvere og pasta-lignende materialer. En række størrelser, tætninger (prop eller skruelåg) og halsstørrelser er tilgængelige for at imødekomme opbevaringsbehovene for ethvert laboratoriemateriale.
  • Gennemsigtige medieflasker ideel til langtidsopbevaring af kemikalier
  • Reagensflasker med skruelåg eller halsprop
    • Propper: halsstørrelse med en sekskantet hætte og rød kerne
    • Skruehætter: GL-gevind med høj stigning for betydelig bærekraft
  • Større størrelser (5 og 10L) fås med håndtag for lettere at bære
  • Flasker med bredere mund er ideelle til lettere påfyldning, især af pulvere og pasta-lignende materialer
  • Konstrueret af studiepolypropylen
    • God kemikalie- og temperaturbestandighed
    • Autoklaverbar ved 121° C (2 bar) i henhold til DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (applikation) Langtidsopbevaring af væsker
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 10 flasker
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Mund Brede
Højde (metrisk) 197 mm
Diameter (metrisk) 105 mm
Lukketype Skruelåg med GL gevind
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Reagensflaske