Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen stativer til autosampler hætteglas
Artikelnummer. 11767746 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
200 x 105 x 17 mm
230 x 117 x 28 mm
Til brug med (udstyr):
1,5 ml hætteglas
4 ml hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11767746 200 x 105 x 17 mm 1,5 ml hætteglas Hver
12672495 230 x 117 x 28 mm 4 ml hætteglas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11767746
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hætteglasstativer af polypropylen er modstandsdygtige over for de fleste opløsningsmidler.
  • Hætteglas-stativ
  • 50 stillinger
  • Blå
  • Stabelbar
  • Med alfanumerisk indeksering for lettere hætteglasidentifikation
  • Stabelbar for effektiv opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Materiale Polypropylen
Stillinger 50
Til brug med (udstyr) 1,5 ml hætteglas
Dimensioner (L x B x H) 200 x 105 x 17 mm
Produkttype Hætteglasstativ