Få mere at vide
Cole-Parmer™ Colder™ Quick-Disconnect fittings
Til brug med:
0,625 NPT(M) gevind x 0,625 tommer slange-id
3/8 tommer slange ID
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
For en komplet montering, bestil en krop og en indsats. Alle kroppe vil passe sammen med indsatser for at lave en fitting, der vil fungere til flere applikationer.
- Mindre end 0,10 ml spild
- Enhåndsbetjening
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | 0,625 NPT(M) gevind x 0,625 tommer slange-id |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Trådstørrelse | 0,625 tommer NPT(M) |
| Inkluderer | Lige gennem slange modhager indsatser; Ethylenoxid eller gamma-sterilisering; HFC221012 model |
| Maksimalt tryk | 60 psi |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 71 °C |
| Produkttype | Quick Disconnect Fitting |