Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen protein LoBind Mikrocentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000851 Shop alle Eppendorf produkter
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10316752
Brand: Eppendorf™ 0030108094
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar peptid-, antistof- eller virusprøver i disse LoBind mikrocentrifugerør. Eppendorf™ Polypropylen protein LoBind Mikrocentrifugerør er ideelle til arbejde med proteinforskning, massespektrometri og forberedelse af proteinarrayprøver.
  • Problemfri håndtering med de mindste volumener/koncentrationer af en række forskellige proteiner
  • Foreløbig håndtering af rør ved mætning med BSA eller silikonisering er ikke nødvendig for at garantere genvinding af proteinerne i plastrøret
  • Gendannelsesrater på mere end 99 % er opnåelige
  • Enzymaktiviteter reduceres for eksempel ikke af dette rør, og denaturerende virkninger forårsaget af interaktion med overfladen er næsten fuldstændig udelukket
  • Ingen uønskede bivirkninger af en overfladebelægning
  • Rør fås i Eppendorf LoBind™ materiale til maksimal genvinding af værdifulde prøver
  • Maksimal proteingenvinding (over 97 %, BSA 1 g/μml)
  • Fri for overfladebelægning, f.eks. silikone
  • Fri for DNA, DNase, RNase og ATP (PCR* ren)
  • Specielt polypropylenmateriale fremstillet under optimerede forarbejdningsforhold
  • Høj grad af centrifugeringsholdbarhed, vurderet til 18.000xg
  • Høj grad af gennemsigtighed
  • Safe-Lock låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Protein LoBind forbrugsvarer er bedst egnet til arbejde inden for proteinforskning, massespektrometri, forberedelse af proteinarrayprøver og opbevaring af peptid-, antistof- eller virusprøver
nr. pr. pakke 100 rør (2 poser á 50)
Volumen (metrisk) 0.5mL
Sterilitet PCR Rens