Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen protein LoBind Mikrocentrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10718894 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10718894 2 ml Pakke med 100
10316752 0,5 ml Pakke med 100
10708704 1,5 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10718894 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030108132
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar peptid-, antistof- eller virusprøver i disse LoBind mikrocentrifugerør. Eppendorf™ Polypropylen protein LoBind Mikrocentrifugerør er ideelle til arbejde med proteinforskning, massespektrometri og forberedelse af proteinarrayprøver.
  • Problemfri håndtering med de mindste volumener/koncentrationer af en række forskellige proteiner
  • Foreløbig håndtering af rør ved mætning med BSA eller silikonisering er ikke nødvendig for at garantere genvinding af proteinerne i plastrøret
  • Gendannelsesrater på mere end 99 % er opnåelige
  • Enzymaktiviteter reduceres for eksempel ikke af dette rør, og denaturerende virkninger forårsaget af interaktion med overfladen er næsten fuldstændig udelukket
  • Ingen uønskede bivirkninger af en overfladebelægning
  • Rør fås i Eppendorf LoBind™ materiale til maksimal genvinding af værdifulde prøver
  • Maksimal proteingenvinding (over 97 %, BSA 1 g/μml)
  • Fri for overfladebelægning, f.eks. silikone
  • Fri for DNA, DNase, RNase og ATP (PCR* ren)
  • Specielt polypropylenmateriale fremstillet under optimerede forarbejdningsforhold
  • Høj grad af centrifugeringsholdbarhed, vurderet til 18.000xg
  • Høj grad af gennemsigtighed
  • Safe-Lock låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Farve Klarhed
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Protein LoBind forbrugsvarer er bedst egnet til arbejde inden for proteinforskning, massespektrometri, forberedelse af proteinarrayprøver og opbevaring af peptid-, antistof- eller virusprøver
nr. pr. pakke 100 rør (2 poser á 50)
Volumen (metrisk) 2mL
Sterilitet PCR Rens
Uddannet Ja