Beskrivelse
Opbevar peptid-, antistof- eller virusprøver i disse LoBind mikrocentrifugerør. Eppendorf™ Polypropylen protein LoBind Mikrocentrifugerør er ideelle til arbejde med proteinforskning, massespektrometri og forberedelse af proteinarrayprøver.
- Problemfri håndtering med de mindste volumener/koncentrationer af en række forskellige proteiner
- Foreløbig håndtering af rør ved mætning med BSA eller silikonisering er ikke nødvendig for at garantere genvinding af proteinerne i plastrøret
- Gendannelsesrater på mere end 99 % er opnåelige
- Enzymaktiviteter reduceres for eksempel ikke af dette rør, og denaturerende virkninger forårsaget af interaktion med overfladen er næsten fuldstændig udelukket
- Ingen uønskede bivirkninger af en overfladebelægning
- Rør fås i Eppendorf LoBind™ materiale til maksimal genvinding af værdifulde prøver
- Maksimal proteingenvinding (over 97 %, BSA 1 g/μml)
- Fri for overfladebelægning, f.eks. silikone
- Fri for DNA, DNase, RNase og ATP (PCR* ren)
- Specielt polypropylenmateriale fremstillet under optimerede forarbejdningsforhold
- Høj grad af centrifugeringsholdbarhed, vurderet til 18.000xg
- Høj grad af gennemsigtighed
- Safe-Lock låg
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Farve | Klarhed |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (applikation) | Protein LoBind forbrugsvarer er bedst egnet til arbejde inden for proteinforskning, massespektrometri, forberedelse af proteinarrayprøver og opbevaring af peptid-, antistof- eller virusprøver |
| nr. pr. pakke | 100 rør (2 poser á 50) |
| Volumen (metrisk) | 1.5mL |
| Sterilitet | PCR Rens |
| Maks. RCF | 18,000 x g |