Få mere at vide
Eppendorf™ Polypropylen protein LoBind Mikrocentrifugerør
Artikelnummer. 10316752 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10316752 0,5 ml Pakke med 100
10708704 1,5 ml Pakke med 100
10718894 2 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10316752 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030108094
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opbevar peptid-, antistof- eller virusprøver i disse LoBind mikrocentrifugerør. Eppendorf™ Polypropylen protein LoBind Mikrocentrifugerør er ideelle til arbejde med proteinforskning, massespektrometri og forberedelse af proteinarrayprøver.
  • Problemfri håndtering med de mindste volumener/koncentrationer af en række forskellige proteiner
  • Foreløbig håndtering af rør ved mætning med BSA eller silikonisering er ikke nødvendig for at garantere genvinding af proteinerne i plastrøret
  • Gendannelsesrater på mere end 99 % er opnåelige
  • Enzymaktiviteter reduceres for eksempel ikke af dette rør, og denaturerende virkninger forårsaget af interaktion med overfladen er næsten fuldstændig udelukket
  • Ingen uønskede bivirkninger af en overfladebelægning
  • Rør fås i Eppendorf LoBind™ materiale til maksimal genvinding af værdifulde prøver
  • Maksimal proteingenvinding (over 97 %, BSA 1 g/μml)
  • Fri for overfladebelægning, f.eks. silikone
  • Fri for DNA, DNase, RNase og ATP (PCR* ren)
  • Specielt polypropylenmateriale fremstillet under optimerede forarbejdningsforhold
  • Høj grad af centrifugeringsholdbarhed, vurderet til 18.000xg
  • Høj grad af gennemsigtighed
  • Safe-Lock låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Materiale Polypropylen
Til brug med (applikation) Protein LoBind forbrugsvarer er bedst egnet til arbejde inden for proteinforskning, massespektrometri, forberedelse af proteinarrayprøver og opbevaring af peptid-, antistof- eller virusprøver
nr. pr. pakke 100 rør (2 poser á 50)
Volumen (metrisk) 0.5mL
Sterilitet PCR Rens