Få mere at vide
3M™ Hvide beskyttelsesdragter til engangsbrug, 4515-serien
Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Højde (engelsk):
64 til 67 tommer.
66 til 69 tommer.
69 til 71 tommer.
70 til 74 tommer.
73 til 76 tommer.
76 til 78 tommer.
78 til 81 tommer.
Højde (metrisk):
164 til 170 cm
167 til 176 cm
174 til 181 cm
179 til 187 cm
194 til 200 cm
200 til 206 cm
186 til 194 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
- Åndbart materiale reducerer varmeopbygning og ubehag
- Fremragende barriere mod tørre partikler og begrænset væskesprøjt (CE Type 5/6)
- Robust, meget åndbar 50gsm SMS materiale
- Opfylder krav til indadgående lækage i EN 1073-2 til beskyttelse mod nukleare partikler
- To-vejs lynlås med fuldt lukkelig stormklap
- To-panel hætte design
- Elastiske håndled, talje og ankler for øget komfort og bevægelsesfrihed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttende overtræksdragt |
| Størrelse | 4X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | SMS Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hætte type | 2-panel |
| Vis mere |